A8312
m-Aminophenylboronic acid–Agarose
aqueous suspension
Sinônimo(s):
(3-aminophenyl)boronic acid-Agarose, 3-Aminophenylboronic acid–Agarose, m-APBA-Agarose, m-Aminophenylboronic acid resin
Selecione um tamanho
R$ 1.085,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.085,00
Produtos recomendados
Formulário
aqueous suspension
Extensão da rotulagem
40-80 μmol per mL
Matriz
6% beaded agarose
ativação da matriz
epichlorohydrin
ligação da matriz
through amino to carboxyls of EDTA
espaçador de matriz
9 atoms
capacidade
≥8 mg/mL binding capacity (peroxidase Type VI)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[X]Nc1cc(ccc1)B(O)O
Aplicação
- as a component of the column for the purification of Escherichia coli TOP10F cells[3]
- with cell lysates of various cells for detection of PARylated (Poly(ADP-ribos)ylation) proteins.[4]
- in the affinity purification of horseradish peroxidase (HRPO)[2]
- in the glycated human serum albumin (gHSA) purification[5]
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)