Documentos Principais
632627
Sigma-Aldrich
Boronic acid, polymer-bound
Boronic acid, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3-2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
polymer bound boronic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 793,00
5 G
R$ 3.424,00
R$ 793,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 793,00
5 G
R$ 3.424,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 793,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Extensão da rotulagem
1.3-2.3 mmol/g loading
tamanho de partícula
200-400 mesh
Aplicação
Polymer reagent for oligosaccharide synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
  1. Your Boronic acid, polymer bound, cat no 632627 has divinylbenzene crosslinking, but is the polymer backbone a polystyrene?
    1 answer
    1. The polymer is a polystyrene backbone and is crosslinked 1% with divinylbenzene.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review