50755
Gold solution
colloidal, 0.0065% gold basis (AAS)
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
0.0065% Au (AAS)
técnica(s)
electrophoresis: suitable
absorção
1 at 523 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.