Documentos Principais
A6236
Sigma-Aldrich
Agarose - TAE Blend 1.0%
Sinônimo(s):
Agarose - TAE Blend
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Agarose - TAE powder blends are a TAE buffer already mixed in with agarose at a 1X concentration. To use just add water, heat and pour the gel.
Nota de preparo
Preparation Instructions
1. Weigh out 1.632 g of Agarose-TAE blend 1.0% into a beaker or flask.
2. Add 100 mL of deionized water.
3. Microwave or autoclave according to method of choice for agarose gel preparation.
4. Pour the gel.
5. Perform electrophoresis according to standard TAE procedures.
6. Stain gel according to standard practices and analyze results.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Agarose for molecular biology
Sigma-Aldrich
A4718
Agarose
Agarose Medium EEO, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A6877
Agarose
Agarose BioReagent, for molecular biology, Wide range/Standard 3:1
Sigma-Aldrich
A7431
Agarose
TAE buffer 50 x pH 8,3 tris-acetate EDTA buffer
Millipore
1.06174
TAE buffer
Agarose Ultra-low Gelling Temperature, molecular biology grade
Sigma-Aldrich
A2576
Agarose