Documentos Principais
A5181
Sigma-Aldrich
Anisotropine methyl bromide
Sinônimo(s):
8-Methyl-3-(2-propylpentanoyloxy)tropinium bromide
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.157,00
R$ 1.157,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.157,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H32BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
362.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.157,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCC(CCC)C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)[N+]2(C)C
InChI
1S/C17H32NO2.BrH/c1-5-7-13(8-6-2)17(19)20-16-11-14-9-10-15(12-16)18(14,3)4;/h13-16H,5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t14-,15+,16+;
chave InChI
QSFKGMJOKUZAJM-CNKDKAJDSA-M
Informações sobre genes
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
[Effectiveness of octatropine methylbromide (OMB) in the treatment of gastritis, duodenal ulcer and spastic colon--a double blind study].
W Tittor et al.
ZFA. Zeitschrift fur Allgemeinmedizin, 58(27), 1481-1484 (1982-09-30)
Diazepam and octatropine-methyl-bromide interaction: protecting activity in experimental gastric-mucosal damage.
R Niada et al.
Pharmacological research communications, 12(4), 307-317 (1980-04-01)
[Pediatric use of a drug, anticholinergic and muscle relaxant on the gastrointestinal tract].
P C Gamalero et al.
La Pediatria medica e chirurgica : Medical and surgical pediatrics, 4(1-2), 79-81 (1982-01-01)
G Dobrilla et al.
Scandinavian journal of gastroenterology. Supplement, 167, 65-67 (1989-01-01)
Forty outpatients with endoscopically confirmed duodenal ulcers were entered in a double blind trial. They were randomly allocated to octatropine-methyl-bromide and sulglycotide salt (GVP) or placebo. The results show that the combination of the two drugs is less efficacious than
[Preliminary clinical research on a new anti-ulcer drug].
E Mirelli et al.
La Clinica terapeutica, 89(4), 365-371 (1979-05-31)