Documentos Principais
A5004
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Sinônimo(s):
Acetylacetoneguanidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9N3
Número CAS:
Peso molecular:
123.16
Beilstein:
110735
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
pf
151-153 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
chave InChI
IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)