Documentos
B80208
Sigma-Aldrich
3-Bromopyridine
99%
Sinônimo(s):
3-Bromopyridine, 3-Pyridyl bromide, 5-Bromopyridine, Pyridin-3-yl bromide, m-Bromopyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4BrN
Número CAS:
Peso molecular:
158.00
Beilstein:
105880
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.571 (lit.)
pb
173 °C (lit.)
densidade
1.64 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccnc1
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
chave InChI
NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jeyeong Lee et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(42), 15002-15008 (2020-10-24)
The self-assembly of Pd(NO3)2 with L (L = 1,2-bis(dimethyl(pyridin-3-yl)silyl)ethane) gives rise to [PdL2](NO3)2 in high yields. Anion exchange of [PdL2](NO3)2 with X- (X- = BF4-, ClO4-, and PF6-) changes the skeleton into a cage of [(X)@Pd2L4](X)3. Successive anion exchange of
Dylan J Walsh et al.
Nature communications, 11(1), 3094-3094 (2020-06-20)
The properties of a polymer are known to be intrinsically related to its molecular weight distribution (MWD); however, previous methodologies of MWD control do not use a design and result in arbitrary shaped MWDs. Here we report a precise design