Key Documents
A4266
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-d4
Sinônimo(s):
Tetradeuteroacetaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
CD3CDO
Número CAS:
Peso molecular:
48.08
Beilstein:
1743039
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
pressão de vapor
14.05 psi ( 20 °C)
temperatura de autoignição
347 °F
índice de refração
n20/D 1.3321 (lit.)
pb
21 °C (lit.)
pf
-125 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3,2D
chave InChI
IKHGUXGNUITLKF-MZCSYVLQSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Cecilia Sala et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 23(2), 64-69 (2017-06-29)
Recently, the formation of carbonyl compound within e-cigarettes usage has been reported. The aim of this study was to develop a new analytical method for the direct analysis of carbonyl compounds in vaporized liquids. Two different types of e-cigarettes and