A2536
L-2-Aminobutyric acid
BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
L-α-Aminobutyric acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine kidney
microbial
plant
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
chave InChI
QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?