C7629
L-Citrulline
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-5-ureidopentanoic acid, L-2-Amino-5-ureidovaleric acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Citrulline, ≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
aplicação(ões)
detection
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
chave InChI
RHGKLRLOHDJJDR-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?