A2126
Acetyl-β-methylcholine bromide
≥99%
Sinônimo(s):
Methacholine bromide
Ensaio
≥99%
forma
powder
pf
147-149 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.BrH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
MMVPLEUBMWUYIB-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... CHRM3(1131)
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3