A1362
Agomelatine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[2-(7-Methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]-acetamide, S-20098
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >50 mg/mL
originador
Servier
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cccc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C15H17NO2/c1-11(17)16-9-8-13-5-3-4-12-6-7-14(18-2)10-15(12)13/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
chave InChI
YJYPHIXNFHFHND-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR2C(3358) , MTNR1A(4543) , MTNR1B(4544)
Aplicação
- to study its effects on adult neurogenesis and hippocampus apoptosis using the stress-induced depression model of rats[1]
- to explore its effects on tau protein phosphorylation and to study its neuroprotective mechanism[2]
- to study its effects on intracellular calcium ([Ca2+]i) signaling in peripheral neurons of rat dorsal root ganglion (DRG) neurons[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)