A0637
DL-2-Aminoadipic acid
≥99% (TLC), powder, gliotoxic
Sinônimo(s):
DL-α-Aminoadipic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
DL-2-Aminoadipic acid, ≥99%
Ensaio
≥99%
forma
powder
pf
196-198 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
chave InChI
OYIFNHCXNCRBQI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Grin2b(24410)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3