A7275
L-2-Aminoadipic acid
≥98% (TLC), powder, glutamine synthetase inhibitor
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminohexanedioic acid, L-Homoglutamic acid, Aad
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-2-Aminoadipic acid, ≥98% (TLC)
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
pf
203-205 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
chave InChI
OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
Informações sobre genes
human ... GLUL(2752) , LGSN(51557)
rat ... Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Grm6(24419)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3