A023
2-(Methylthio)adenosine 5′-triphosphate tetrasodium salt hydrate
solid, ≥90%
Sinônimo(s):
2-MeSATP, 2-Methylthio-ATP tetrasodium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
forma
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
H2O: 13 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.)
εmax
15,100 at 274 nm
20,900 at 233.4 nm
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CSc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C11H18N5O13P3S.4Na/c1-33-11-14-8(12)5-9(15-11)16(3-13-5)10-7(18)6(17)4(27-10)2-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
chave InChI
UEEFBRHXFDJPTA-KWIZKVQNSA-J
Informações sobre genes
human ... LPAR4(2846) , LTB4R(1241) , P2RY1(5028) , P2RY10(27334) , P2RY11(5032) , P2RY12(64805) , P2RY13(53829) , P2RY14(9934) , P2RY2(5029) , P2RY4(5030) , P2RY5(10161) , P2RY6(5031) , P2RY8(286530)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3