Yes, this product is suitable for coating culture surfaces such as plates, flasks, slides, and cover slips. After the coated surface is completely dry store in a sealed container or ziplock for up to one year. Do not use if coated surface becomes yellow or cloudy. Please see the link below to review the product datasheet for a similar item, P4707. This information may also be applied to P4832:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/244/731/p4707pis.pdf
P4832
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 150,000-300,000, solution, 0.01%, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Solução PLL
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poli-L-lisina, mol wt 150,000-300,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
synthetic
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
Formulário
solution
peso molecular
150,000-300,000
embalagem
pkg of 50 mL
concentração
0.01%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
chave InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Descrição geral
Aplicação
- No revestimento de placas de 96 poços para fixação de células em testes de atividade de explosão respiratória.[2]
- No revestimento de lamínulas de vidro para marcação imunofluorescente de estruturas intracelulares.[3]
- Para pré-tratamento de placas de 6 poços no protocolo de isolamento de células miosatélites.[4]
- No revestimento de lamínulas para adesão celular em cultura de neurônios E14 para estudar o possível mecanismo de ação do circRNA_01477 em neurônios.[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Nota de preparo
produto comparável
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocolos
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
-
Can I coat a tissue culture plate and store it ? What is the best way to store for future use?
1 answer-