87961
Tetranitroblue tetrazolium chloride
≥85% (AT)
Sinônimo(s):
3,3′-(3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylene)bis[2,5-bis(p-nitrophenyl)-2H-tetrazolium chloride], TNBT, Tetranitrotetrazolium blue chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥85% (AT)
Formulário
powder or crystals
resíduo de ignição
≤0.1%
perda
≤25% loss on drying
pf
~170 °C (dec.)
solubilidade
2-methoxyethanol: 0.090 g/10 mL (hot)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccc(cc8)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C40H28N12O10.2ClH/c1-61-37-23-27(7-21-35(37)47-43-39(25-3-9-31(10-4-25)49(53)54)41-45(47)29-13-17-33(18-14-29)51(57)58)28-8-22-36(38(24-28)62-2)48-44-40(26-5-11-32(12-6-26)50(55)56)42-46(48)30-15-19-34(20-16-30)52(59)60;;/h3-24H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)