Documentos Principais
94069
Sigma-Aldrich
Polysucrose 400-fluorescein isothiocyanate conjugate
average mol wt 300,000-450,000
Sinônimo(s):
FITC-Polysucrose 400, Fluorescein isothiocyanate-Polysucrose 400 conjugate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 7.113,00
R$ 7.113,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 7.113,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
R$ 7.113,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
peso molecular
average mol wt 300,000-450,000
fluorescência
λex 496 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Nota de análise
degree of substitution 0.003-0.015
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.