93394
Trizma® Buffer substance
pH 9.0
Sinônimo(s):
Tris Buffer substance, Tris(hydroxymethyl)aminomethane Buffer substance
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder or crystals
peso molecular
average mol wt 124.6
pH
8.7±0.1 (37 °C, 0.05 M)
9.0±0.1 (25 °C, 0.05 M)
9.6±0.1 (5 °C, 0.05 M)
solubilidade
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2