Documentos
93378
Sigma-Aldrich
Trizma® Buffer substance
pH 8.0
Sinônimo(s):
Tris Buffer substance, Tris(hydroxymethyl)aminomethane Buffer substance
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
forma
powder or crystals
peso molecular
average mol wt 141.8
pH
7.7±0.1 (37 °C, 0.05 M)
8.0±0.1 (25 °C, 0.05 M)
8.6±0.1 (5 °C, 0.05 M)
solubilidade
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3