Documentos
903C
Sigma-Aldrich
TRIZMAL™ 6.3 Buffer Concentrate
pH 6.3(concentrate), 0.2 M
Sinônimo(s):
Trizmal buffer, Trizma® maleate buffer
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.47
forma
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
contém
(Chloroform added as preservative)
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
0.2 M
pH
6.3(concentrate)
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Kit No. 90-C2
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3