Documentos Principais
06561
Sigma-Aldrich
Formic acid triethylamine complex 5:2
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
Triethylammonium formate 2:5
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 1.181,00
250 ML
R$ 4.765,00
R$ 1.181,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 1.181,00
250 ML
R$ 4.765,00
About This Item
Fórmula linear:
5HCOOH · 2N(CH2CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
86.50
Beilstein:
4150472
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.181,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
índice de refração
n20/D 1.428
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.CCN(CC)CC.CCN(CC)CC
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
chave InChI
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reductant for iridium-catalyzed greener amine synthesis by transfer hydrogenation of imines.
A Versatile Catalyst for Reductive Amination by Transfer Hydrogenation
Outras notas
Activated form of formic acid used for reduction reactionscitation
Activated form of formic acid used for reduction reactions[1]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
K. Wagner
Angewandte Chemie (International Edition in English), 82, 73-73 (1970)