Documentos
89283
Sigma-Aldrich
4-(2-Methyl-4-thiazolyl)phenol
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NOS
Número CAS:
Peso molecular:
191.25
Beilstein:
1104995
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
crystals
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(cs1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C10H9NOS/c1-7-11-10(6-13-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6,12H,1H3
chave InChI
HOAYTTLLVORNLA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
suitable as enhancer for luminol chemiluminescence
Outras notas
Potent peroxidase chemiluminescence enhancer for HRP
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3