Documentos Principais
F2036
Nalgene® filtration assembly for 47 mm filter
autoclavable
Sinônimo(s):
filtration device, flask top filter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.512,00
R$ 2.512,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.512,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
R$ 2.512,00
Check Cart for Availability
Materiais
polysulfone housing
Características
autoclavable
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene DS0315-0047
capacidade do funil
250 mL
diâmetro do gargalo
33-41 mm
Descrição geral
Assembly consists of a polysulfone funnel (250 mL capacity), polypropylene copolymer cover with three ports, thermoplastic elastomer cap, silicone gasket, #8 rubber stopper, and aluminum clamp. Can be used with any standard filter flask or filter manifold.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)