Z355453
Millipore® Sterifil® filtration system
Complete System
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene housing
polysulfone housing
esterilidade
sterile
Características
cap plug seal
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Millipore XX1104700
Descrição geral
Perforated stopper on holder outlet mounts in a standard 1-liter filtering flask or Millipore filtering manifold. Two ports on receiver flask accept either 6 mm (1/4 in.) I.D. tubing or male luer-slip connection for vacuum and drain or vent.
Four female luer-slip ports on funnel cover can be used for vent and aseptic inlet.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)