451797
Benzo[a]pyrene-d12
98 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated benzo[a]pyrene, 3,4-Benzopyrene-d12
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
495 °C (lit.)
pf
177-180 °C (lit.)
aplicação(ões)
electronics
alteração de massa
M+12
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
chave InChI
FMMWHPNWAFZXNH-AQZSQYOVSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?