Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D 220.0±5.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
cor
white to off-white
pf
135-138 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1S[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
KNWYARBAEIMVMZ-DVKNGEFBSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3