84071
Ruthenium Red
for microscopy, ≥85% (calc. on dry substance, AT)
Sinônimo(s):
Ammoniated ruthenium oxychloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (calc. on dry substance, AT)
Impurezas
~5% water
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
InChI
1S/6ClH.14H3N.2O.3Ru/h6*1H;14*1H3;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+2/p-6
chave InChI
ZXYSDUPLHOJIOR-UHFFFAOYSA-H
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?