A1016
Amaranth
Dye content 85-95 %, Powder
Sinônimo(s):
Acid Red 27, Azorubin S, FD & C Red Dye No. 2
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Amaranth, Dye content 85-95 %
Formulário
powder
composição
Dye content, 85-95%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
brown to red-brown
pH
9.65 (28 °C, - OECD Test Guideline 122 - alkaline)
pf
>350 °C (at 966.25 hPa)
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(N=Nc2ccc(c3ccccc23)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-20-18(35(30,31)32)10-11-9-12(33(24,25)26)5-6-13(11)19(20)22-21-16-7-8-17(34(27,28)29)15-4-2-1-3-14(15)16;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3
chave InChI
WLDHEUZGFKACJH-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
417.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
214 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)