Documentos Principais
83219
Millipore
Protein G
immobilized on cross-linked 4% agarose
Sinônimo(s):
Protein G agarose
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Protein G, immobilized on cross-linked 4% agarose,
Formulário
powder
capacidade
≥15 mg/mL, gel binding capacity (human IgM)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
protein G, attached to 4% cross-linked beaded agarose, stabilized with lactose which must be removed prior to use by washing gel onto filter; 1 g powder yields ~4 mL swollen gel
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Xiao Liu et al.
Genome research, 15(3), 421-427 (2005-02-16)
We have developed a new method for determining the DNA-binding specificity of proteins. In DIP-chip (DNA immunoprecipitation with microarray detection), protein.DNA complexes are isolated from an in vitro mixture of purified protein and naked genomic DNA. Whole-genome DNA microarrays are