PROTAA-RO
Roche
Protein A Agarose
>98% (HPLC and SDS-PAGE), suspension
Sinônimo(s):
agarose, protein a
Selecione um tamanho
R$ 1.600,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.600,00
Produtos recomendados
Ensaio
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
Formulário
suspension
embalagem
pkg of 15 mL (05015979001 [settled resin volume])
pkg of 2 mL (11719408001 [settled resin volume])
pkg of 5 mL (11134515001 [settled resin volume])
fabricante/nome comercial
Roche
capacidade
>18 mg/mL binding capacity (human IgG (polyclonal))(the IgG is loaded at pH 7.4 and eluted with 200 mM glycine, pH 2.0)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Protein A leakage: <18 ng Protein A/ml (ELISA)
Regeneration: the gel can be used approximately 30 times
Structure: recombinant Protein A (E. coli, Mr = 45,000) is covalently coupled to crosslinked 6% agarose beads: 3 mg Protein A (>98% pure, HPLC, SDS-Page)/1 ml gel
Protein A, immobilized.
Especificidade
Aplicação
Componentes
Protein A content: 3 mg/ml pre-swollen gel
Qualidade
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
39 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?