P3296
Protein G Sepharose™, Fast Flow
recombinant, expressed in E. coli, aqueous ethanol suspension
Sinônimo(s):
Protein G-Agarose, Fast Flow from Streptococcus sp.
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
forma
aqueous ethanol suspension
classe(s) química(is) do analito
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
Extensão da rotulagem
~2 mg per mL
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
matriz
Sepharose 4B Fast Flow
ativação da matriz
cyanogen bromide
ligação da matriz
amino
espaçador de matriz
1 atom
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
P3296-5Ml′s updated product number is GE17-0618-01
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
115.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46.1 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.