76085
Anti-Mouse IgG - Atto 594 antibody produced in goat
~1 mg/mL protein, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Atto 594 - goat-Anti-mouse IgG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
Atto 594 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
contém
50% glycerol as stabilizer
reatividade de espécies
mouse
concentração
~1 mg/mL protein
fluorescência
λex 603 nm; λem 625 nm in PBS
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Affinity isolated antigen specific antibody is purified from goat anti-mouse IgG antiserum to remove essentially all goat serum proteins, including immunoglobulin. Goat anti-mouse IgG associates with mouse IgGs.
Imunogênio
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Protocolos
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.