Documentos
74613
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate 0.16M – TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.08M – 2-Propanol 24% (v/v) – Glycerol 20% (v/v) solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 19/Kit No 75403
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
forma
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
densidade
1.03 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21 °C - closed cup