Documentos Principais
73873
Sigma-Aldrich
Lectin from Ulex europaeus-Atto 594 conjugate
Sinônimo(s):
Ulex europaeus agglutinin-Atto 594 conjugate
Selecione um tamanho
500 μG
R$ 3.426,00
R$ 3.426,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 μG
R$ 3.426,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
R$ 3.426,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
descrição
carbohydrate specificity α-L-Fucose
Formulário
powder
fluorescência
λex 601 nm; λem 627 nm in PBS
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Lectins are ubiquitous proteins or glycoproteins with a high and specific affinity to sugar residues. They allow a sensitive detection of cellular carbohydrates, revealing subtle alteration in glycosylation between otherwise indistinguishable cells.
Atto-dyes have very bright fluorescent signals and high photostability, which enable a direct one-step tissue-binding protocol. Time-consuming multistage amplification procedures are not required for Atto-dye lectin conjugates
find more information here
Informações legais
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)