Documentos Principais
73766
Sigma-Aldrich
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 20,000
Sinônimo(s):
TRITC-Dextran 20, TRITC-Dextran
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.625,00
R$ 3.625,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.625,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
R$ 3.625,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
synthetic
Formulário
powder
peso molecular
average mol wt 20,000
Extensão da rotulagem
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
fluorescência
λex 550 nm; λem 577 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Emilie Le Maout et al.
Biophysical journal, 119(7), 1301-1308 (2020-10-08)
Cell motility is essential in a variety of biological phenomena ranging from early development to organ homeostasis and diseases. This phenomenon has mainly been studied and characterized on flat surfaces in vitro, whereas such conditions are rarely observed in vivo. Recently, cell
Artigos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.