69890
MES
BioUltra, ≥99.5% (T)
Sinônimo(s):
Ácido 2-(N-morfolino) etanossulfônico, Ácido 4-morfolino etanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (T)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição (900 °C)
≤0.05%
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
faixa de pH útil
5.5-6.7
pKa
6.1
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.025
λ: 280 nm Amax: 0.020
cadeia de caracteres SMILES
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
chave InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de preparo
Outras notas
Sterilization: Sterilization should be by filteration through 0.2μM filters. Autoclaving is not recommended by any sulfonic acid buffers. If buffers must be nuclease-free, it is best to treat the water, then add the buffer solids after autoclaving. When MES solutions are autoclaved, they turn yellow (although pH does not change measurably. The identity of the yellow breakdown product is unknown.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?