63189
Ácido maleico
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Ácido cis-butenodioico, Ácido toxílico
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Ensaio
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis
Formulário
fine crystals
powder
pf
130-135 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 478.8 g/L at 20 °C
densidade
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤10 ppm
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)