62315
Lipid Crimson
for microscopy
Sinônimo(s):
1-(4-[Phenylazo]phenylazo)-2-methylaminonaphthalene
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C23H19N5/c1-24-22-16-11-17-7-5-6-10-21(17)23(22)28-27-20-14-12-19(13-15-20)26-25-18-8-3-2-4-9-18/h2-16,24H,1H3/b26-25+,28-27+
chave InChI
NVNDCGNXYIBOLU-PAMTUDGESA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3