Documentos Principais
PHL89317
Magnolol
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2,2′-Bichavicol, 5,5′-Diallyl-2,2′-biphenyldiol
Selecione um tamanho
20 MG
R$ 2.775,00
R$ 2.775,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 MG
R$ 2.775,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
266.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.775,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(CC=C)cc1-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
chave InChI
VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Magnolol is a bioactive plant component isolated from the root and stem bark of Magnolia officinalis with antifungal, antibacterial and antioxidant effects. Magnolol also demonstrates anti-inflammatory activity by interferring with NF-κB signaling. It also appears to have anti-inflammatory properties related to vascular disorders such as atherosclerosis due to its ability to inhibit IL-6-induced STAT3 activation.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)