59085
3-Methylbutanol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
técnica(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.01% free acid (as CH3COOH)
resíduo de evaporação
≤0.003%
índice de refração
n20/D 1.407
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
densidade
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.06
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
110.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?