Documentos Principais
50935
Sigma-Aldrich
Guanidina
BioUltra, ≥99.5% (AT)
Sinônimo(s):
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloreto de guanidina
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
95.53
Beilstein:
3591990
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (AT)
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
perda
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
4.5-6.0 (25 °C, 6 M in H2O)
pf
180-185 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
1.3 g/cm3 (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
6 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.02
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
chave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Agente caotrópico potente, útil para desnaturação e subsequente reenovelamento de proteínas. Este agente desnaturante potente é capaz de solubilizar proteínas insolúveis ou desnaturadas, como corpos de inclusão. Isso pode servir como a primeira etapa no reenovelamento de proteínas ou enzimas em suas formas ativas. Pode ser necessário também o uso de ureia e ditiotreitol (DTT).
Outras notas
In the extraction and fractionation by cesium sulfate density gradient centrifugation of bovine nasal cartilage proteoglycan; Induces subunit dissociation and unfolding of bovine liver glutamate dehydrogenase; Dissociation of apolipoproteins of insect lipophorin; Denaturation curve.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J K Kawooya et al.
Biochemistry, 28(16), 6658-6667 (1989-08-08)
The apolipoproteins of insect lipophorin were dissociated in guanidinium chloride and isolated by gel permeation chromatography. Over 98% of the total lipid in lipophorin was associated with apolipophorin I (apoLp-I), thus suggesting this apolipoprotein to be the lipid binding component
R Tashiro et al.
Biochimica et biophysica acta, 706(1), 129-135 (1982-08-23)
Equilibrium and kinetic measurements were carried out on the denaturation of bovine liver glutamate dehydrogenase (L-glutamate:NAD(P)+ oxidoreductase (deaminating), EC 1.4.1.3) induced by guanidine hydrochloride (Gdn-HCl) in 0.2 M phosphate buffer (pH 7.3) using two types of detection, light-scattering and circular
Determination and analysis of urea and guanidine hydrochloride denaturation curves.
C N Pace
Methods in enzymology, 131, 266-280 (1986-01-01)
F Bonnet et al.
Biochimica et biophysica acta, 623(1), 57-68 (1980-05-29)
A true isopycnic centrifugation method for the study of the bovine nasal cartilage proteoglycan polydispersity is presented. The use of cesium sulfate as gradient forming salt instead of cesium chloride allowed proteoglycan banding without any sedimentation at the bottom of
Fackson Mwale et al.
Tissue engineering. Part A, 20(21-22), 2942-2949 (2014-05-03)
Link N is a naturally occurring peptide that can stimulate proteoglycan synthesis in intervertebral disc (IVD) cells. IVD repair can also potentially be enhanced by mesenchymal stem cell (MSC) supplementation to maximize extracellular matrix (ECM) production. In a previous study