50722
Ammonium sulfate 1 M solution
Sinônimo(s):
Ammonium sulfate solution, Additive Screening Solution 12/Kit-No 78374
About This Item
Produtos recomendados
densidade
1.07 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves