18772
Anti-Rabbit IgG - Atto 488 antibody produced in goat
whole molecule, 1 mg/mL protein
Sinônimo(s):
Atto 488-[goat-Anti-rabbit IgG], whole molecule
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
Atto 488 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
contém
50% glycerol
reatividade de espécies
rabbit
concentração
1 mg/mL protein
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:500
immunofluorescence: 1:200
immunohistochemistry: suitable
fluorescência
λex 485 nm; λem 552 nm in PBS
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Atto 488 is a labeling dye with high molecular absorption (90,000) and quantum yield (0.80) as well as sufficient Stokes shift between excitation and emission maximum. It is optimized for excitation with an argon laser, and is characterized by high photostability. Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.