46123
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-methoxyquinolinium bromide
suitable for fluorescence, ≥97.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(6-Methoxyquinolinio)acetic acid ethyl ester bromide, MQAE
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (TLC)
forma
solid
pf
177-179 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex 350 nm; λem 460 nm in 0.1 M borate pH 8.0 (quenching with Cl-)
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCOC(=O)C[n+]1cccc2cc(OC)ccc12
InChI
1S/C14H16NO3.BrH/c1-3-18-14(16)10-15-8-4-5-11-9-12(17-2)6-7-13(11)15;/h4-9H,3,10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
DSLLHVISNOIYHR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.