537535
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate
≥99.2%
Sinônimo(s):
Butyldiglycol acetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.2%
forma
liquid
temperatura de autoignição
393 °F
Lim. expl.
0.76 %, 135 °F
10.7 %, 203 °F
Impurezas
≤0.10% (water)
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
pb
245 °C (lit.)
pf
-32 °C
solubilidade
water: soluble 65 g/L at 20 °C
densidade
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup