45124
Elastase from porcine pancreas
powder, white, ≥10 U/mg
Sinônimo(s):
Elastase from hog pancreas, Pancreatopeptidase E
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine pancreas
Formulário
powder
atividade específica
≥10 U/mg
peso molecular
Mr ~25000
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCActive Filters