40166
N,N-Dimethyltetradecylamine N-oxide
≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
Myristyldimethylamine N-oxide, TDAO
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (NT)
forma
powder
peso molecular
257.46 g/mol
técnica(s)
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
pH
5-9 (1 % (w/v) in H2O)
condutividade
≤100 μS/cm at 25 °C
solubilidade
H2O: 1 % (w/v), clear, colorless
absorção
≤0.06 at 280 nm
≤0.08 at 260 nm
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C16H35NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2,3)18/h4-16H2,1-3H3
chave InChI
ONHFWHCMZAJCFB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2