Documentos Principais
245R-1
Sigma-Aldrich
Epstein-Barr Virus (MRQ-47) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
300
500
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MRQ-47, monoclonal
fabricante/nome comercial
Cell Marque
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
forma física
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Nota de preparo
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Outras notas
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent in the United States. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Informações legais
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)