C7930
Anti-CD3, T Cell antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-CD3epsilon, Anti-IMD18, Anti-T3E, Anti-TCRE
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen 20 kDa (bovine and swine)
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rat, canine, mouse, human, Psammomys (sand rat), sheep, feline, pig, chicken, bovine
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using enzyme pre-digested, formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil sections
western blot: 1:200 using mouse thymus extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD3E(916)
mouse ... Cd3e(12501)
rat ... Cd3e(315609)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence staining
- immunohistochemistry
- immunohistochemical analysis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)